Print…
Paládio ≥99.98% (baseado nos metais), fio, Ø 1.0 mm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40212.BS 40212.BW 40212.CB
40212.BSEA 359 EUR
40212.BS 40212.BW 40212.CB
Paládio ≥99.98% (baseado nos metais), fio, Ø 1.0 mm
Palladium
Purity: 99.98+% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈9.44g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Fórmula: Pd
Ponto de ebulição: 3167 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1555 °C
Densidade: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121