Print…
Paládio ≥99.9% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.25 mm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11516.FF 11516.FI 11516.GH
11516.FFEA 723 EUR
11516.FF 11516.FI 11516.GH
Paládio ≥99.9% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.25 mm
Palladium
Fórmula: Pd
Ponto de ebulição: 3167 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1555 °C
Densidade: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121