Print…
Paládio ≥99.9% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.1 mm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11515.FF 11515.FI 11515.GH
11515.FFEA 578 EUR
11515.FF 11515.FI 11515.GH
Paládio ≥99.9% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.1 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈0.75g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Fórmula: Pd
Ponto de ebulição: 3167 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1555 °C
Densidade: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121