Print…
Paládio ≥99.99% (baseado nos metais), fio, Premion®, Ø 0.5 mm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10961.BW 10961.CB 10961.CD
10961.BWEA 449 EUR
10961.BW 10961.CB 10961.CD
Paládio ≥99.99% (baseado nos metais), fio, Premion®, Ø 0.5 mm
Palladium
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈2.36g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Fórmula: Pd
Ponto de ebulição: 3167 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1555 °C
Densidade: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121