Print…
Níquel, pó, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
266981-100G 266981-500G
SIAL266981-100GEA 63.6 EUR
SIAL266981-100G SIAL266981-500G
Níquel, pó, Sigma-Aldrich®
Níquel
Fórmula: Ni
Peso Molecular: 58.69 g/mol
Ponto de ebulição: 3007
Ponto de Fusão: 1453
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582