Print…
Níquel, Tela metálica 60 mesh, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
45099.HB 45099.FL 45099.GT
45099.HBEA 439 EUR
45099.HB 45099.FL 45099.GT
Níquel, Tela metálica 60 mesh, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Níquel
CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Peso Molecular: 58.69 g/mol
Ponto de ebulição: 3007
Ponto de Fusão: 1453
Densidade: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582