Print…
Níquel ≥99.8% (baseado em metais), pó -150+200 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
44739.22 44739.36 44739.A3
44739.22EA 60.1 EUR
44739.22 44739.36 44739.A3
Níquel ≥99.8% (baseado em metais), pó -150+200 mesh
Níquel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Appearance: Gray Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Peso Molecular: 58.69 g/mol
Ponto de ebulição: 3007
Ponto de Fusão: 1453
Densidade: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582