Print…
Níquel ≥99.999% (baseado nos metais), fio, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
43762.BY 43762.BU 43762.CC
43762.BYEA 410 EUR
43762.BY 43762.BU 43762.CC
Níquel ≥99.999% (baseado nos metais), fio, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Níquel
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈7.0g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Ponto de ebulição: 3007 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1453 °C
Densidade: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582