Print…
Níquel ≥99.995% (baseado em metais), projétil, Puratronic®, Comp.: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
42332.09 42332.18 42332.30
42332.09EA 77.8 EUR
42332.09 42332.18 42332.30
Níquel ≥99.995% (baseado em metais), projétil, Puratronic®, Comp.: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Níquel
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.45g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Peso Molecular: 58.69 g/mol
Ponto de ebulição: 3007
Ponto de Fusão: 1453
Densidade: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582