Print…
Níquel ≥99.98% (baseado nos metais), projétil, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
42326.09 42326.18 42326.30
42326.09EA 53.9 EUR
42326.09 42326.18 42326.30
Níquel ≥99.98% (baseado nos metais), projétil, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Níquel
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.45g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Ponto de ebulição: 3007 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1453 °C
Densidade: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582