Print…
Níquel ≥99% (baseado em metais), fio, recozido, Ø 0.15 mm (0.006 in) (Nickel 200)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
41785.H7 41785.I1
41785.H7EA 120 EUR
41785.H7 41785.I1
Níquel ≥99% (baseado em metais), fio, recozido, Ø 0.15 mm (0.006 in) (Nickel 200)
Níquel
Form: ∼0.16g/m
Temper: soft
Fórmula: Ni
Peso Molecular: 58.69 g/mol
Ponto de ebulição: 3007
Ponto de Fusão: 1453
Densidade: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582