Print…
Níquel, Tela metálica 50 mesh, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
40914.FL 40914.GT 40914.HB
40914.FLEA 65.5 EUR
40914.FL 40914.GT 40914.HB
Níquel, Tela metálica 50 mesh, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Níquel
CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Ponto de ebulição: 3007 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1453 °C
Densidade: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582