Print…
Níquel ≥99.95% (baseado em metais excluindo Co), folha ultrafina, Espessura: 1.0 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
40713.FF 40713.FI
40713.FFEA 387 EUR
40713.FF 40713.FI
Níquel ≥99.95% (baseado em metais excluindo Co), folha ultrafina, Espessura: 1.0 µm
Níquel
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Not supported Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Peso Molecular: 58.69 g/mol
Ponto de ebulição: 3007
Ponto de Fusão: 1453
Densidade: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582