Print…
Níquel, Tela metálica 20 mesh, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
39704.0S 39704.WO
39704.0SEA 319 EUR
39704.0S 39704.WO
Níquel, Tela metálica 20 mesh, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Níquel
CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Ponto de ebulição: 3007 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1453 °C
Densidade: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582