Print…
Níquel ≥99.8% (baseado em metais excluindo Co), folha fina (máx. 0,8% Co), Espessura: 0.0125 mm (0.000492 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
35814.FI 35814.GH
35814.FIEA 83.9 EUR
35814.FI 35814.GH
Níquel ≥99.8% (baseado em metais excluindo Co), folha fina (máx. 0,8% Co), Espessura: 0.0125 mm (0.000492 in)
Níquel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.07g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Peso Molecular: 58.69 g/mol
Ponto de ebulição: 3007
Ponto de Fusão: 1453
Densidade: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582