Print…
Níquel ≥99.5% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
14188.G5 14188.G9
14188.G5EA 163 EUR
14188.G5 14188.G9
Níquel ≥99.5% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Níquel
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈28.0g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Ponto de ebulição: 3007 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1453 °C
Densidade: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582