Print…
Níquel ≥99.999% (baseado nos metais), pó, Puratronic® (máx. 100ppm C)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
12966.14 12966.22 12966.A1
12966.14EA 178 EUR
12966.14 12966.22 12966.A1
Níquel ≥99.999% (baseado nos metais), pó, Puratronic® (máx. 100ppm C)
Níquel
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Ponto de ebulição: 2371 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1455 °C
Densidade: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II