Print…
Níquel ≥99.994% (baseado em metais), folha, Puratronic®, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
12045.FY 12045.HL
12045.FYEA 594 EUR
12045.FY 12045.HL
Níquel ≥99.994% (baseado em metais), folha, Puratronic®, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Níquel
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈2.8g/25x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Peso Molecular: 58.69 g/mol
Ponto de ebulição: 3007
Ponto de Fusão: 1453
Densidade: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582