Print…
Níquel ≥99.9945% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
12043.FF 12043.FI 12043.GH
12043.FFEA 186 EUR
12043.FF 12043.FI 12043.GH
Níquel ≥99.9945% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Níquel
Purity: 99.9945% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈5.6g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Ponto de ebulição: 3007 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1453 °C
Densidade: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582