Print…
Níquel ≥99.994% (baseado em metais), fio, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10931.G2 10931.G6 10931.H2
10931.G2EA 152 EUR
10931.G2 10931.G6 10931.H2
Níquel ≥99.994% (baseado em metais), fio, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Níquel
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.44g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Peso Molecular: 58.69 g/mol
Ponto de ebulição: 3007
Ponto de Fusão: 1453
Densidade: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582