Print…
Níquel ≥99.995% (baseado em metais), fio, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10928.BQ 10928.BU 10928.BY
10928.BQEA 85.5 EUR
10928.BQ 10928.BU 10928.BY
Níquel ≥99.995% (baseado em metais), fio, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Níquel
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈28.0g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Peso Molecular: 58.69 g/mol
Ponto de ebulição: 3007
Ponto de Fusão: 1453
Densidade: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582