Print…
Níquel ≥99.996% (baseado em metais), pó, Puratronic® -120 mesh (máx. 0,05% C)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10674.14 10674.22 10674.36
10674.14EA 107 EUR
10674.14 10674.22 10674.36
Níquel ≥99.996% (baseado em metais), pó, Puratronic® -120 mesh (máx. 0,05% C)
Níquel
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Peso Molecular: 58.69 g/mol
Ponto de ebulição: 3007
Ponto de Fusão: 1453
Densidade: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582