Print…
Níquel ≥99% (baseado em metais), folha, recozido, Espessura: 0.127 mm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10595.CH 10595.CJ 10595.RX
10595.CHEA 140 EUR
10595.CH 10595.CJ 10595.RX
Níquel ≥99% (baseado em metais), folha, recozido, Espessura: 0.127 mm
Níquel
Purity: 99+% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈67.8g/20x30cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Peso Molecular: 58.69 g/mol
Ponto de ebulição: 3007
Ponto de Fusão: 1453
Densidade: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582