Print…
Níquel ≥99.8% (baseado em metais), pó esférico -300 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10581.09 10581.22 10581.36 10581.A3
10581.09EA 33.5 EUR
10581.09 10581.22 10581.36 10581.A3
Níquel ≥99.8% (baseado em metais), pó esférico -300 mesh
Níquel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Peso Molecular: 58.69 g/mol
Ponto de ebulição: 3007
Ponto de Fusão: 1453
Densidade: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,06582