Níquel ≥99.9% (baseado nos metais), pó APS 3-7 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
10256.22
10256.36
10256.A3
10256.22EA
64.1
EUR
10256.22
10256.36
10256.A3
Níquel ≥99.9% (baseado nos metais), pó APS 3-7 µm
Níquel
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: Apparent density 1.8-2.7g/cm3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011137
Fórmula:
Ni Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011137 Número CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,II |