Print…
Níquel ≥99.99% (baseado em metais), folha, Espessura: 0.025 mm (0.001 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10254.FI 10254.GB
10254.FIEA 212 EUR
10254.FI 10254.GB
Níquel ≥99.99% (baseado em metais), folha, Espessura: 0.025 mm (0.001 in)
Níquel
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.56g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Peso Molecular: 58.69 g/mol
Ponto de ebulição: 3007
Ponto de Fusão: 1453
Densidade: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582