Print…
Níquel ≥99.9% (baseado em metais), pedaços
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
00434.22 00434.30
00434.22EA 74.3 EUR
00434.22 00434.30
Níquel ≥99.9% (baseado em metais), pedaços
Níquel
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Peso Molecular: 58.69 g/mol
Ponto de ebulição: 3007
Ponto de Fusão: 1453
Densidade: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582