Print…
Níquel ≥99% (baseado em metais excluindo Co), pó -100 mesh (máx. 0,1% Co)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
00224.14 00224.30 00224.A1
00224.14EA 31.9 EUR
00224.14 00224.30 00224.A1
Níquel ≥99% (baseado em metais excluindo Co), pó -100 mesh (máx. 0,1% Co)
Níquel
Purity: 99+% CAS No.: 7440-02-0 Appearance: Silvery Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Ponto de ebulição: 2371 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1455 °C
Densidade: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II