Print…
Níquel ≥99.7% (baseado em metais), fio, Ø 0.63 mm (0.025 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
00223.G9 00223.H4
00223.G9EA 147 EUR
00223.G9 00223.H4
Níquel ≥99.7% (baseado em metais), fio, Ø 0.63 mm (0.025 in)
Níquel
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈2.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Fórmula: Ni
Peso Molecular: 58.69 g/mol
Ponto de ebulição: 3007
Ponto de Fusão: 1453
Densidade: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011137
Número CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06582