Print…
Iridium, preto ≥99.8% (baseado em metais), pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
12071.02 12071.04 12071.09
12071.02EA 470 EUR
12071.02 12071.04 12071.09
Iridium, preto ≥99.8% (baseado em metais), pó
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: S.A. 20m2/g UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011062
Fórmula: Ir
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011062
Número CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05098