Print…
Iridium ≥99.95% (baseado em metais), pó -60 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
12070.02 12070.04 12070.09
12070.02EA 470 EUR
12070.02 12070.04 12070.09
Iridium ≥99.95% (baseado em metais), pó -60 mesh
Iridium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-88-5 Appearance: Grey MDL No.: MFCD00011062
Fórmula: Ir
Ponto de ebulição: 4500 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2443 °C
Densidade: 22,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011062
Número CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05098