Print…
Iridium 99.9% (baseado em traços de metais), pó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
198095000 198090100
ACRO198095000EA 408 EUR
ACRO198095000 ACRO198090100
Iridium 99.9% (baseado em traços de metais), pó
Iridium
Fórmula: Ir
Ponto de ebulição: 4500 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2450 °C
Densidade: 22,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011062
Número CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,05098
Encomendar
Appearance Grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %