Print…
Iridium ≥99.9% (baseado em metais), fio, Ø 0.125 mm (0.005 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43208.BS 43208.BW
43208.BSEA 316 EUR
43208.BS 43208.BW
Iridium ≥99.9% (baseado em metais), fio, Ø 0.125 mm (0.005 in)
Iridium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈0.28g/m MDL No.: MFCD00011062
Fórmula: Ir
Ponto de ebulição: 5300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2450 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011062
Número CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9