Print…
Iridium ≥99.7% (baseado em metais), folha, Espessura: 0.5 mm (0.02 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
36149.FF 36149.FI
36149.FFEA 5190 EUR
36149.FF 36149.FI
Iridium ≥99.7% (baseado em metais), folha, Espessura: 0.5 mm (0.02 in)
Iridium
Purity: 99.7+% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈7g/25x25mm MDL No.: MFCD00011062
Fórmula: Ir
Ponto de ebulição: 5300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2450 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011062
Número CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9