Print…
Iridium ≥99.95% (baseado em metais), esponja -100 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
12069.02 12069.04 12069.09
12069.02EA 0 EUR
12069.02 12069.04 12069.09
Iridium ≥99.95% (baseado em metais), esponja -100 mesh
Iridium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-88-5 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011062
Fórmula: Ir
Ponto de ebulição: 5300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2450 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011062
Número CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III