Print…
Iridium ≥99.8% (baseado em metais), fio, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11432.BS 11432.BW 11432.CA
11432.BSEA 282 EUR
11432.BS 11432.BW 11432.CA
Iridium ≥99.8% (baseado em metais), fio, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈1.11g/m MDL No.: MFCD00011062
Fórmula: Ir
Ponto de ebulição: 5300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2450 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011062
Número CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9