Print…
Iridium ≥99.8% (baseado em metais), folha, Espessura: 0.05 mm (0.002 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11428.FF 11428.FI
11428.FFEA 2130 EUR
11428.FF 11428.FI
Iridium ≥99.8% (baseado em metais), folha, Espessura: 0.05 mm (0.002 in)
Iridium
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈0.7g/25x25mm MDL No.: MFCD00011062
Fórmula: Ir
Ponto de ebulição: 5300 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2450 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011062
Número CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9