Print…
Ferro 99 Metals basis, powder -200 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
00737.30 00737.A1
00737.30EA 63 EUR
00737.30 00737.A1
Ferro 99 Metals basis, powder -200 mesh
Ferro
Purity: 99+% CAS No.: 7439-89-6 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Fórmula: Fe
Peso Molecular: 55.85 g/mol
Ponto de ebulição: 3000
Ponto de Fusão: 1535
Densidade: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010999
Número CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,05109