Print…
Ferro 99,5 Metals basis, powder_spherical <10 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
00170.14 00170.30 00170.A1
00170.14EA 62.6 EUR
00170.14 00170.30 00170.A1
Ferro 99,5 Metals basis, powder_spherical <10 µm
Ferro
Purity: 99.9+% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Grey to brown UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010999
Fórmula: Fe
Peso Molecular: 55.85 g/mol
Ponto de ebulição: 3000
Ponto de Fusão: 1535
Densidade: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010999
Número CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,05109