Print…
Ferro 99,8 Metals basis, sponge -50/+100 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
41830.22 41830.36
41830.22EA 23.7 EUR
41830.22 41830.36
Ferro 99,8 Metals basis, sponge -50/+100 mesh
Ferro
Purity: 99.8% CAS No.: 7439-89-6 Appearance: Pale to dark grey MDL No.: MFCD00010999
Fórmula: Fe
Peso Molecular: 55.85 g/mol
Ponto de ebulição: 3000
Ponto de Fusão: 1535
Densidade: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010999
Número CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109