Ferro 99,99 Metals basis, foil, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40494.FF
40494.FI
40494.GH
40494.FFEA
75.7
EUR
40494.FF
40494.FI
40494.GH
Ferro 99,99 Metals basis, foil, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Ferro
Purity: 99.99%
CAS No.: 7439-89-6
Physical Form: ≈1.23g/25x25mm
MDL No.: MFCD00010999
Fórmula:
Fe Peso Molecular: 55.85 g/mol Ponto de ebulição: 3000 Ponto de Fusão: 1535 Densidade: 7.86 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010999 Número CAS: 7439-89-6 EINECS: 231-096-4 Merck Index: 13,05109 |