Print…
Ferro 99,98 Metals basis, granules 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
39708.30 39708.A1
39708.30EA 65.6 EUR
39708.30 39708.A1
Ferro 99,98 Metals basis, granules 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Ferro
Purity: 99.98% CAS No.: 7439-89-6 MDL No.: MFCD00010999
Fórmula: Fe
Peso Molecular: 55.85 g/mol
Ponto de ebulição: 3000
Ponto de Fusão: 1535
Densidade: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010999
Número CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109