Print…
Ferro ≥99.995% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11447.FF 11447.FI
11447.FFEA 341 EUR
11447.FF 11447.FI
Ferro ≥99.995% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Ferro
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈9.8g/25x25mm MDL No.: MFCD00010999
Fórmula: Fe
Ponto de ebulição: 3000 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1535 °C
Densidade: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010999
Número CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109