Print…
Ferro 99,995 Metals basis, rods, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11442.DJ 11442.DO 11442.HT
11442.DJEA 264 EUR
11442.DJ 11442.DO 11442.HT
Ferro 99,995 Metals basis, rods, Puratronic®, Ø 5 mm (0.2 in)
Ferro
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.155g/mm MDL No.: MFCD00010999
Fórmula: Fe
Peso Molecular: 55.85 g/mol
Ponto de ebulição: 3000
Ponto de Fusão: 1535
Densidade: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010999
Número CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109