Print…
Ferro 99,994 Metals basis, foil, Puratronic®, Espessura: 0.5 mm (0.02 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11379.FF 11379.FI 11379.GH
11379.FFEA 149 EUR
11379.FF 11379.FI 11379.GH
Ferro 99,994 Metals basis, foil, Puratronic®, Espessura: 0.5 mm (0.02 in)
Ferro
Purity: 99.994% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈2.5g/25x25mm MDL No.: MFCD00010999
Fórmula: Fe
Peso Molecular: 55.85 g/mol
Ponto de ebulição: 3000
Ponto de Fusão: 1535
Densidade: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010999
Número CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109