Print…
Cobalto, pó, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
266639-100G 266639-500G
SIAL266639-100GEA 151 EUR
SIAL266639-100G SIAL266639-500G
Cobalto, pó, Sigma-Aldrich®
Cobalto
Fórmula: Co
Número MDL : MFCD00010935
Número CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
UN: 3089
ADR: 4.1,II