Print…
Cobalto, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
356867-2.2G 356867-8.8G
SIAL356867-2.2GEA 389 EUR
SIAL356867-2.2G SIAL356867-8.8G
Cobalto, Sigma-Aldrich®
Cobalto
Fórmula: Co
Ponto de ebulição: 2870 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1495 °C
Densidade: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010935
Número CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488