Print…
Cobalto ≥99.95% (baseado nos metais), folha, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
42660.FF 42660.FI
42660.FFEA 168 EUR
42660.FF 42660.FI
Cobalto ≥99.95% (baseado nos metais), folha, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Cobalto
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-48-4 Physical Form: ≈5.6g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Fórmula: Co
Ponto de ebulição: 2870 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1495 °C
Densidade: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010935
Número CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488