Cobalto ≥99.8% (baseado nos metais), pó esférico -100/+325 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
41605.18
41605.30
41605.18EA
134
EUR
41605.18
41605.30
Cobalto ≥99.8% (baseado nos metais), pó esférico -100/+325 mesh
Cobalto
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-48-4
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010935
Fórmula:
Co Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010935 Número CAS: 7440-48-4 EINECS: 231-158-0 UN: 3089 ADR: 4.1,III |