Print…
Cobalto ≥99.5% (baseado em metais excluindo Ni), pedaços ≤ 12 mm (0.47 in) para deposição a vácuo (Ni ∼ 1%)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
36375.18 36375.30
36375.18EA 222 EUR
36375.18 36375.30
Cobalto ≥99.5% (baseado em metais excluindo Ni), pedaços ≤ 12 mm (0.47 in) para deposição a vácuo (Ni ∼ 1%)
Cobalto
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-48-4 Appearance: Gray Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Fórmula: Co
Ponto de ebulição: 2870 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1495 °C
Densidade: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010935
Número CAS: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488